Stampa…
2,4-Dimethoxyaniline ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
D1982-25G D1982-100G
TCIAD1982-25GEA 23 EUR
TCIAD1982-25G TCIAD1982-100G
2,4-Dimethoxyaniline ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2,4-Dimethoxyaniline
Formula: C₈H₁₁NO₂
Peso molecolare: 153,18 g/mol
Punto di ebollizione: 262 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 39 °C
Flash Pt: ≥ 130 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008371
CAS Number: 2735-04-8
EINECS: 220-355-7
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0e852705d13f07c36b9ea4f22a0b6de6a55361e3&vid=91b52744fa6856fc84aaf602c523da0d3b0e438b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %