3,5-Dinitroanilina ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
D2458-25G
D2458-5G
TCIAD2458-25GEA
263
EUR
TCIAD2458-25G
TCIAD2458-5G
3,5-Dinitroanilina ≥98.0% (by GC)
3,5-Dinitroanilina
Formula:
C₆H₅N₃O₄ Punto di fusione: 163 °C Densità: 1,601 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007263 CAS Number: 618-87-1 EINECS: 210-567-8 UN: 1596 ADR: 6.1,II |
|
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 160.0 to 164.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |