Stampa…
2,4-Dinitroanilina ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
D2703-25G D2703-500G
TCIAD2703-25GEA 59 EUR
TCIAD2703-25G TCIAD2703-500G
2,4-Dinitroanilina ≥99.0% (by GC)
2,4-Dinitroanilina
Formula: C₆H₅N₃O₄
Punto di ebollizione: 401 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 177…178 °C
Densità: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 224 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007151
CAS Number: 97-02-9
EINECS: 202-553-5
UN: 1596
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,03270
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3c47d3509995c1efdb677267d61bc30c4942ba91&vid=3fe8e1e7dd3ec3c20ea5885ca10a8d0d0bd391f6&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 178.0 to 182.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency