Stampa…

4-Nitroanilina ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo

Synonyms: p-Nitroanilina

N0119-25G N0119-500G
TCIAN0119-25GEA 16 EUR
TCIAN0119-25G TCIAN0119-500G
4-Nitroanilina ≥98.0% (by GC)
4-Nitroanilina
Formula: C₆H₆N₂O₂
Peso molecolare: 138,13 g/mol
Punto di ebollizione: 332°C
Punto di fusione: 148 °C
Densità: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 199 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007858
CAS Number: 100-01-6
EINECS: 202-810-1
UN: 1661
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,06584
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=004b7dd75e92352cf4b7e738e089a060d9ceea37&vid=477c79e71f2ffbb78f5cf0ac8ccb29d032461a18&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 147.0 to 150.0 deg-C
Solubility in hot EtOH almost transparency

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR