Stampa…
3-Nitroanilina ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: m-Nitroanilina
N0117-25G N0117-500G
TCIAN0117-25GEA 33 EUR
TCIAN0117-25G TCIAN0117-500G
3-Nitroanilina ≥98.0% (by GC)
3-Nitroanilina
Formula: C₆H₆N₂O₂
Punto di ebollizione: 306 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 109…112 °C
Densità: 0,9 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 196 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007782
CAS Number: 99-09-2
EINECS: 202-729-1
UN: 1661
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,06581
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9ceb58a09f61a69eda611bdd5e199ca45e532b71&vid=25f34aca72e9a59a7b60d364f43d35ef87b73b02&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 112.0 to 114.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency