Stampa…
N,N-Dimethyl-4-nitrosoaniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: 4-Nitroso-N,N-dimethylaniline
N0262-25G N0262-500G
TCIAN0262-25GEA 65 EUR
TCIAN0262-25G TCIAN0262-500G
N,N-Dimethyl-4-nitrosoaniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
N,N-Dimethyl-4-nitrosoaniline
Formula: C₈H₁₀N₂O
Peso molecolare: 150.18 g/mol
Punto di ebollizione: 259
Punto di fusione: 87
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002063
CAS Number: 138-89-6
EINECS: 205-343-1
UN: 1369
ADR: 4.2 II
Merck Index: 14,06638
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c77b2ebc11a969b18508008b6a4b163969a7d497&vid=b54bef7b0b95c672b905ba0b4503c4462507ad4a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 84.0 to 86.0 deg-C