N,N-Dimetilanilina ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
D0665-25ML
D0665-500ML
TCIAD0665-25MLEA
17
EUR
TCIAD0665-25ML
TCIAD0665-500ML
N,N-Dimetilanilina ≥99.0% (by GC, titration analysis)
N,N-Dimetilanilina
Formula:
C₈H₁₁N Peso molecolare: 121.18 g/mol Punto di ebollizione: 194°C Punto di fusione: 2.5 Flash Pt: 73°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008304 CAS Number: 121-69-7 EINECS: 204-493-5 UN: 2253 ADR: 6.1 II Merck Index: 14,03234 |
|
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 99.0 % |