Stampa…
N,N-Dietilanilina ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
D0475-25ML D0475-500ML
TCIAD0475-25MLEA 20 EUR
TCIAD0475-25ML TCIAD0475-500ML
N,N-Dietilanilina ≥99.0% (by GC, titration analysis)
N,N-Dietilanilina
Formula: C₁₀H₁₅N
Peso molecolare: 149,24 g/mol
Punto di ebollizione: 216°C
Punto di fusione: –38,8 °C
Densità: 0,9348 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 92°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009042
CAS Number: 91-66-7
EINECS: 202-088-8
UN: 2432
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,03114
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b93b00d7f5488f6746219789d122490d0d267959&vid=e0d210652a8e75275d5b408285d82096391d9284&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %