Stampa…
2-Iodophenol ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
I0460-25G I0460-5G
TCIAI0460-25GEA 110 EUR
TCIAI0460-25G TCIAI0460-5G
2-Iodophenol ≥99.0% (by GC)
2-Iodophenol
Formula: C₆H₅IO
Peso molecolare: 220,01 g/mol
Punto di ebollizione: 187°C
Punto di fusione: 39…42 °C
Densità: 1,8757 g/cm³ (80 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00013963
CAS Number: 533-58-4
EINECS: 208-569-9
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,05035
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=817ea8833c0e8fbccc53403bfa627b3740adf7c6&vid=6e75eb771177018a50b66c05693038cced40988b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 40.0 to 44.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency