Stampa…
2-Iodoanisole ≥98.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 1-Iodo-2-methoxybenzene
Stabilization: Stabilised with copper chip
I0382-25G I0382-100G
TCIAI0382-25GEA 44 EUR
TCIAI0382-25G TCIAI0382-100G
2-Iodoanisole ≥98.0% (by GC) stabilizzato
2-Iodoanisole
Formula: C₇H₇IO
Peso molecolare: 234,04 g/mol
Punto di ebollizione: 238°C
Densità: 1,445 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001039
CAS Number: 529-28-2
EINECS: 208-456-4
Merck Index: 14,05028
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f0b3350095692fffb18b9ab3a57736d3c7b8c315&vid=f0b3350095692fffb18b9ab3a57736d3c7b8c315&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %