Stampa…
1-Iodo-4-nitrobenzene ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
I0064-25G I0064-100G
TCIAI0064-25GEA 44 EUR
TCIAI0064-25G TCIAI0064-100G
1-Iodo-4-nitrobenzene ≥99.0% (by GC)
1-Iodo-4-nitrobenzene
Formula: C₆H₄INO₂
Peso molecolare: 249,01 g/mol
Punto di ebollizione: 289 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 168 °C
Densità: 2,273 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00007299
CAS Number: 636-98-6
EINECS: 211-272-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e7a2d2592f6100c4ddecea46b1aca194639049d&vid=5e7a2d2592f6100c4ddecea46b1aca194639049d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 172.0 to 176.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency