Stampa…
3-Iodoaniline ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
I0047-25G I0047-5G
TCIAI0047-25GEA 94 EUR
TCIAI0047-25G TCIAI0047-5G
3-Iodoaniline ≥99.0% (by GC, titration analysis)
3-Iodoaniline
Formula: C₆H₆IN
Punto di ebollizione: 116°C
Punto di fusione: 24…26 °C
Densità: 1,821 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007781
CAS Number: 626-01-7
EINECS: 210-922-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9c1dd413512c4d08189d9af66f9d61a4a0d5e8ed&vid=36bd64ea2633e9060f885099ca28d57990d2b29e&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Yellow to Orange powder to lump
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %