2-Iodoaniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₆IN Punto di ebollizione: 263 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 54…57 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00007680 CAS Number: 615-43-0 EINECS: 210-426-0 |
|
Risultati del test di specificazione
Appearance | White to Gray to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 56.0 to 59.0 deg-C |
Solubility in Methanol | very faint turbidity |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...