Stampa…
3,5-Diiodosalicylic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 2-Hydroxy-3,5-diiodobenzoic acid
D1677-25G D1677-250G
TCIAD1677-25GEA 22 EUR
TCIAD1677-25G TCIAD1677-250G
3,5-Diiodosalicylic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
3,5-Diiodosalicylic acid
Formula: C₇H₄I₂O₃
Peso molecolare: 389,92 g/mol
Punto di ebollizione: 381 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 230°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002444
CAS Number: 133-91-5
EINECS: 205-124-0
Merck Index: 14,03190
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7a79c27f77e8598e3bb444fcf0d09dda2462b615&vid=6238559d2afdcab1d42981b00ef841087a3ba6f1&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency