Stampa…
Iodobenzene ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: Phenyliodide
I0050-25G I0050-500G I0050-100G
TCIAI0050-25GEA 18 EUR
TCIAI0050-25G TCIAI0050-500G TCIAI0050-100G
Iodobenzene ≥99.0% (by GC)
Iodobenzene
Formula: C₆H₅I
Punto di ebollizione: 188°C
Punto di fusione: –29°C
Densità: 1,838 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 74°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001029
CAS Number: 591-50-4
EINECS: 209-719-6
Merck Index: 14,05029
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=97c144a3cd20c73544b4ee4c31536141d065680a&vid=cb8a7cd5aca6d2e369927b47f5b618087aab2483&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Purity (GC) min. 99.0 %
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid