Stampa…
1,3-Diiodobenzene ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
D0607-25G D0607-5G
TCIAD0607-25GEA 86 EUR
TCIAD0607-25G TCIAD0607-5G
1,3-Diiodobenzene ≥99.0% (by GC)
1,3-Diiodobenzene
Formula: C₆H₄I₂
Punto di ebollizione: 284°C
Punto di fusione: 39 °C
Densità: 2,76 g/cm³ (0 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00041731
CAS Number: 626-00-6
EINECS: 210-921-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=46c198e565a5ec29dcf65662b5c01d40fa2da447&vid=32fd1c00be8f5143169fe0164792d9f805a637cc&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 33.0 to 37.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency