Stampa…
4-Fluorothiophenol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
F0393-25G F0393-5G
TCIAF0393-25GEA 65 EUR
TCIAF0393-25G TCIAF0393-5G
4-Fluorothiophenol ≥98.0% (by GC)
4-Fluorothiophenol
Formula: C₆H₅FS
Punto di ebollizione: 168°C
Densità: 1,1996 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 54°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004846
CAS Number: 371-42-6
EINECS: 206-737-6
UN: 3336
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ed4e25dd361e8d927b9c821bd4502bd2ed25f575&vid=8d543a7e35fa793a09f86814aeff400948dd70c2&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %