Stampa…
Pentafluorophenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 2,3,4,5,6-Pentafluorophenol
P0919-10G P0919-25G
TCIAP0919-10GEA 34 EUR
TCIAP0919-10G TCIAP0919-25G
Pentafluorophenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Pentafluorophenol
Formula: C₆HF₅O
Peso molecolare: 184,07 g/mol
Punto di ebollizione: 143°C
Punto di fusione: 34…36 °C
Densità: 1,75 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002156
CAS Number: 771-61-9
EINECS: 212-235-8
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8c19b71ae36c0ee3c8e28f6e0ff33015ac49c42&vid=d326089f32e60be7faafca430c5ef7a9f9bf1914&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %