Stampa…
2,3,5,6-Tetrafluorophenol ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
T1030-25G T1030-5G
TCIAT1030-25GEA 170 EUR
TCIAT1030-25G TCIAT1030-5G
2,3,5,6-Tetrafluorophenol ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2,3,5,6-Tetrafluorophenol
Formula: C₆H₂F₄O
Peso molecolare: 166,07 g/mol
Punto di ebollizione: 146°C
Punto di fusione: 30 °C
MDL Number: MFCD00002157
CAS Number: 769-39-1
EINECS: 212-209-6
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a80cf0deb9a4d62231d780cad632bc6c4b544424&vid=d55fb615668aa10686012ab03afaaca8b0db5499&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %