Stampa…

2,3,4-Trifluorophenol ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo

T1616-1G T1616-5G
TCIAT1616-1GEA 44 EUR
TCIAT1616-1G TCIAT1616-5G
2,3,4-Trifluorophenol ≥98.0% (by GC)
2,3,4-Trifluorophenol
Formula: C₆H₃F₃O
Peso molecolare: 148,08 g/mol
Punto di ebollizione: 69 °C (43 -rr)
Punto di fusione: 30…34 °C
Densità: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00042426
CAS Number: 2822-41-5
UN: 1325
ADR: 4.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ec6d8e1a1da945ec43500f701baae6233119be8&vid=73cdd71c1bce88fd99ef06c306227541dcd1035b&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR