Stampa…
4-Fluorofenolo ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: p-Fluorophenol, 1-Fluoro-4-hydroxybenzene
F0160-25G F0160-500G
TCIAF0160-25GEA 27 EUR
TCIAF0160-25G TCIAF0160-500G
4-Fluorofenolo ≥99.0% (by GC)
4-Fluorofenolo
Formula: C₆H₅FO
Peso molecolare: 112,1 g/mol
Punto di ebollizione: 185°C
Punto di fusione: 44…47 °C
Densità: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 68 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002316
CAS Number: 371-41-5
EINECS: 206-736-0
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1960455824ec284d185642fd05aad078e967b2dc&vid=e2068d4550fbf4f890f2cc6ad8869b6088840f12&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C