3-Fluorophenol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₅FO Punto di ebollizione: 178°C Punto di fusione: 13,7 °C Densità: 1,24 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 71°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002254 CAS Number: 372-20-3 EINECS: 206-748-6 ADR: 6.1,II |
|
Risultati del test di specificazione
Appearance | White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...