Stampa…
3,5-Difluorophenol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
D2569-25G D2569-5G
TCIAD2569-25GEA 181 EUR
TCIAD2569-25G TCIAD2569-5G
3,5-Difluorophenol ≥98.0% (by GC)
3,5-Difluorophenol
Formula: C₆H₄F₂O
Peso molecolare: 130,09 g/mol
Punto di ebollizione: 68°C
Punto di fusione: 55 °C
Densità: 1,566 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00002255
CAS Number: 2713-34-0
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=31ecc12601826ee0239a2fe5b4fa6c395219c428&vid=8fc083419e1e5ee1e2cdc958bcc9d24191e4f35a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
Melting point 53.0 to 56.0 deg-C