Stampa…
2,6-Difluorophenol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
D2015-25G D2015-5G
TCIAD2015-25GEA 202 EUR
TCIAD2015-25G TCIAD2015-5G
2,6-Difluorophenol ≥98.0% (by GC)
2,6-Difluorophenol
Formula: C₆H₄F₂O
Punto di ebollizione: 60°C
Punto di fusione: 46 °C
Densità: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002158
CAS Number: 28177-48-2
EINECS: 248-884-9
UN: 1325
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=84dea3ae9c48c3ac335c0a42d81a7ee08a78c387&vid=157db0c0d861ff66f2884750a7ef37aceae198f9&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency