Stampa…
2,3-Difluorophenol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
D2453-25G D2453-5G
TCIAD2453-25GEA 195 EUR
TCIAD2453-25G TCIAD2453-5G
2,3-Difluorophenol ≥98.0% (by GC)
2,3-Difluorophenol
Formula: C₆H₄F₂O
Peso molecolare: 130,09 g/mol
Punto di ebollizione: 54°C
Punto di fusione: 30…32 °C
MDL Number: MFCD00010262
CAS Number: 6418-38-8
UN: 1325
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1d21e517ef3a067040b08a12c501d3ad16a7dbee&vid=3860ccd952fae7f4b7accbc06e85f328b1c8b7c5&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency