Stampa…
4-Fluoroanisole ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
F0231-25G F0231-500G
TCIAF0231-25GEA 31 EUR
TCIAF0231-25G TCIAF0231-500G
4-Fluoroanisole ≥97.0% (by GC)
4-Fluoroanisole
Formula: C₇H₇FO
Punto di ebollizione: 157°C
Densità: 1,1178 g/cm³ (18.3 °C)
Flash Pt: 43°C
MDL Number: MFCD00000348
CAS Number: 459-60-9
EINECS: 207-295-7
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=64d66eedf1e95319777779186628bf11973c9f29&vid=d8fb635677c11e780ebb8d902f7192f71be7d402&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %