3-Fluoroanisole ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-Fluoro-3-methoxybenzene
Formula:
C₇H₇FO Peso molecolare: 126.13 g/mol Punto di ebollizione: 158°C Punto di fusione: -35 Flash Pt: 43°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000335 CAS Number: 456-49-5 EINECS: 207-267-4 UN: 1993 ADR: 3 III |
|
Risultati del test di specificazione
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...