2,6-Difluoroanisole ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₆F₂O Punto di ebollizione: 50°C |
MDL Number:
MFCD00142846 CAS Number: 437-82-1 UN: 1993 ADR: 3,III |
|
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |