Stampa…
Sanger Reagente ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: 1,3-Dinitro-4-fluorobenzene, 2,4-Dinitrofluorobenzene, 1-Fluoro-2,4-dinitrobenzene
D0835-25G D0835-500G
TCIAD0835-25GEA 34 EUR
TCIAD0835-25G TCIAD0835-500G
Sanger Reagente ≥99.0% (by GC)
Sanger Reagente
Formula: C₆H₃FN₂O₄
Punto di ebollizione: 296°C
Punto di fusione: 24…26 °C
Densità: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: ≥ 100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007056
CAS Number: 70-34-8
EINECS: 200-734-3
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,04172
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=565f81aca8a05365b9d04536dfc4b9374ec9ff57&vid=7e74378a4ee5a063f04ed48f421f37f0d270a548&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Yellow to Green powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %