Stampa…
1,3,5-Trifluoro-2-nitrobenzene ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 1-Nitro-2,4,6-trifluorobenzene, 2,4,6-Trifluoronitrobenzene
T1681-25G T1681-5G
TCIAT1681-25GEA 276 EUR
TCIAT1681-25G TCIAT1681-5G
1,3,5-Trifluoro-2-nitrobenzene ≥97.0% (by GC)
1,3,5-Trifluoro-2-nitrobenzene
Formula: C₆H₂F₃NO₂
Peso molecolare: 177,08 g/mol
Punto di ebollizione: 172°C
Punto di fusione: 3,5 °C
Densità: 1,514 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 78°C
MDL Number: MFCD00014687
CAS Number: 315-14-0
EINECS: 206-248-8
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=94bbbe2995f6c2edb2b2853367427207f91c75a0&vid=079485079815429df669fbba30aafff283331045&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %