Stampa…
1-Fluoro-4-nitrobenzene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
F0105-25G F0105-500G F0105-100G
TCIAF0105-25GEA 16 EUR
TCIAF0105-25G TCIAF0105-500G TCIAF0105-100G
1-Fluoro-4-nitrobenzene ≥98.0% (by GC)
1-Fluoro-4-nitrobenzene
Formula: C₆H₄FNO₂
Punto di ebollizione: 207°C
Punto di fusione: 21 °C
Densità: 1,326 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 83 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007282
CAS Number: 350-46-9
EINECS: 206-502-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b26ce6aefeffe965d08bd599fe8da09322096e30&vid=b7e1181995ec1c90c7082cbbc3f65eac3ad8f9f5&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %