3,4-Difluoroaniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₅F₂N Punto di ebollizione: 205 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 22 °C Densità: 1,302 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007761 CAS Number: 3863-11-4 EINECS: 223-381-7 ADR: 6.1,III |
|
Appearance | Light yellow to Yellow powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |