Stampa…
2,6-Difluoroaniline ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
D1635-25G D1635-5G D1635-100G
TCIAD1635-25GEA 48 EUR
TCIAD1635-25G TCIAD1635-5G TCIAD1635-100G
2,6-Difluoroaniline ≥98.0% (by GC)
2,6-Difluoroaniline
Formula: C₆H₅F₂N
Peso molecolare: 129,11 g/mol
Punto di ebollizione: 154°C
Densità: 1,199 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 43°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007655
CAS Number: 5509-65-9
EINECS: 226-853-0
UN: 1992
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6bf5b542dea2a732fde7902e9e12692c18264dd8&vid=081b2e36556c6f2c7d05450ed5b07d246132b957&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %