2,5-Difluoroaniline ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₆H₅F₂N Punto di ebollizione: 174°C Punto di fusione: 13 °C Densità: 1,285 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 68°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007651 CAS Number: 367-30-6 EINECS: 206-690-1 UN: 2810 ADR: 6.1,III |
|
Appearance | White to Almost white clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |