Stampa…
2,3-Difluoroaniline ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
D2595-1G D2595-5G
TCIAD2595-1GEA 18 EUR
TCIAD2595-1G TCIAD2595-5G
2,3-Difluoroaniline ≥97.0% (by GC)
2,3-Difluoroaniline
Formula: C₆H₅F₂N
Punto di ebollizione: 69°C
Densità: 1,274 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 71°C
MDL Number: MFCD00010298
CAS Number: 4519-40-8
EINECS: 224-847-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d14a6c75bdf81607c11365d3e7ef2eb025f8893&vid=934077a6db49650a445ee8516eb6148cc95b0468&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %