2,3,4-Trifluoroanilina ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
|
Pericolo
|
T1385-25G
T1385-5G
TCIAT1385-25GEA
86
EUR
TCIAT1385-25G
TCIAT1385-5G
2,3,4-Trifluoroanilina ≥98.0% (by GC)
2,3,4-Trifluoroanilina
Formula:
C₆H₄F₃N Peso molecolare: 147,1 g/mol Punto di ebollizione: 92°C Punto di fusione: 14…15 °C Densità: 1,39 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 68°C |
MDL Number:
MFCD00011737 CAS Number: 3862-73-5 EINECS: 407-170-9 UN: 3082 ADR: 9,III |
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |