2-Fluoro-6-iodobenzoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₄FIO₂ Punto di ebollizione: 312 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 123…126 °C |
MDL Number:
MFCD00042289 CAS Number: 111771-08-5 |
|
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 124.0 to 128.0 deg-C |