3-(Trifluoromethoxy)benzoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₅F₃O₃ Punto di ebollizione: 272 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 91…92 °C |
MDL Number:
MFCD00041501 CAS Number: 1014-81-9 EINECS: 213-802-2 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 90.0 to 94.0 deg-C |