Stampa…
4-Fluoro-3-nitrobenzoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
F0399-25G F0399-5G
TCIAF0399-25GEA 79 EUR
TCIAF0399-25G TCIAF0399-5G
4-Fluoro-3-nitrobenzoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Fluoro-3-nitrobenzoic acid
Formula: C₇H₄FNO₄
Peso molecolare: 185,11 g/mol
Punto di ebollizione: 92 °C (15 -rr)
Punto di fusione: 123…124 °C
MDL Number: MFCD00007058
CAS Number: 453-71-4
EINECS: 207-221-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=570cca0830bf66b0e1681a6c64b6a17dd7c04b30&vid=633cf7758b001ab9a0cb5842b0b14a6b9dc3fdd1&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 120.0 to 124.0 deg-C