Stampa…
5-Fluoroanthranilic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-5-fluorobenzoic acid
F0396-1G F0396-5G
TCIAF0396-1GEA 30 EUR
TCIAF0396-1G TCIAF0396-5G
5-Fluoroanthranilic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
5-Fluoroanthranilic acid
Formula: C₇H₆FNO₂
Punto di ebollizione: 305 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 186 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00055566
CAS Number: 446-08-2
EINECS: 207-159-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bc9a661b20d8d5d414c87bd9c110c49a278359c&vid=3411bf2a66eab313f36f2353bd6c93179a91cc08&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol very faint turbidity