4-Fluoroanthranilic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₆FNO₂ Punto di ebollizione: 305 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 198…199 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00075553 CAS Number: 446-32-2 EINECS: 207-163-9 |
|
Appearance | White to Light yellow to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |