3-Fluorobenzoic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
|
Attenzione
|
F0158-25G
F0158-250G
TCIAF0158-25GEA
26
EUR
TCIAF0158-25G
TCIAF0158-250G
3-Fluorobenzoic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
3-Fluorobenzoic acid
Formula:
C₇H₅FO₂ Peso molecolare: 140,11 g/mol Punto di ebollizione: 251 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 122 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002489 CAS Number: 455-38-9 EINECS: 207-248-0 |
Risultati del test di specificazione
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 121.0 to 125.0 deg-C |
Solubility in Methanol | very faint turbidity |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...