Stampa…
3,5-Difluorobenzoic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
D2596-25G D2596-5G
TCIAD2596-25GEA 124 EUR
TCIAD2596-25G TCIAD2596-5G
3,5-Difluorobenzoic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
3,5-Difluorobenzoic acid
Formula: C₇H₄F₂O₂
Peso molecolare: 158,1 g/mol
Punto di ebollizione: 242 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 122 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010323
CAS Number: 455-40-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a0918f64cbe685df59a23388f7ba43059a29105b&vid=cde4ce205df23a29c324b68f2e951206d63ee343&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Amber to Dark purple powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 121.0 to 124.0 deg-C