Stampa…
3,4-Difluorobenzoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
D1908-10G D1908-25G D1908-5G
TCIAD1908-10GEA 122 EUR
TCIAD1908-10G TCIAD1908-25G TCIAD1908-5G
3,4-Difluorobenzoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3,4-Difluorobenzoic acid
Formula: C₇H₄F₂O₂
Punto di ebollizione: 242 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 119…122 °C
Densità: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011672
CAS Number: 455-86-7
EINECS: 207-249-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=061677188766581c173d1173ab90b75a40651605&vid=12675f774b0745bd1ebe96492061e108591a23d1&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 121.0 to 124.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity