2-Fluorobenzoic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₅FO₂ Punto di ebollizione: 245 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 121…124 °C Densità: 1,46 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002405 CAS Number: 445-29-4 EINECS: 207-158-1 |
|
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 123.0 to 127.0 deg-C |