Acido 2,3,4,5-tetrafluorobenzoico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
T1395-25G
T1395-5G
TCIAT1395-25GEA
85
EUR
TCIAT1395-25G
TCIAT1395-5G
Acido 2,3,4,5-tetrafluorobenzoico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Acido 2,3,4,5-tetrafluorobenzoico
Formula:
C₇H₂F₄O₂ Punto di ebollizione: 135 - 137 °C (23 -rr) Punto di fusione: 92…92,5 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009613 CAS Number: 1201-31-6 |
|
Appearance | White to Gray to Red powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 86.0 to 89.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |