Stampa…
4-Fluorobenzonitrile ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: p-Fluorobenzonitrile
F0221-25G F0221-500G F0221-100G
TCIAF0221-25GEA 45 EUR
TCIAF0221-25G TCIAF0221-500G TCIAF0221-100G
4-Fluorobenzonitrile ≥99.0% (by GC)
4-Fluorobenzonitrile
Formula: C₇H₄FN
Peso molecolare: 121,11 g/mol
Punto di ebollizione: 188°C
Punto di fusione: 37…40 °C
Densità: ~ 1 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 65°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001812
CAS Number: 1194-02-1
EINECS: 214-784-9
UN: 1325
ADR: 4.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4883016d1205d99d67b6717915808382498b0c03&vid=14c45d04bd60229a615afe639d981e2bfc4824d2&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %