Stampa…
3,4-Difluorobenzonitrile ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
D2341-25G D2341-5G
TCIAD2341-25GEA 84 EUR
TCIAD2341-25G TCIAD2341-5G
3,4-Difluorobenzonitrile ≥98.0% (by GC)
3,4-Difluorobenzonitrile
Formula: C₇H₃F₂N
Peso molecolare: 139,1 g/mol
Punto di ebollizione: 95°C
Punto di fusione: 51 °C
MDL Number: MFCD00011666
CAS Number: 64248-62-0
EINECS: 264-751-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d7e9e78508b1cc4b1e2abf67cbc341117711c7e0&vid=cac9c5c582695c6316f521fe8729ff5a8cc0ab09&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 50.0 to 54.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency