Stampa…
2,6-Difluorobenzonitrile ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
D1650-25G D1650-100G
TCIAD1650-25GEA 29 EUR
TCIAD1650-25G TCIAD1650-100G
2,6-Difluorobenzonitrile ≥99.0% (by GC)
2,6-Difluorobenzonitrile
Formula: C₇H₃F₂N
Punto di ebollizione: 98 - 100 °C (31 -rr)
Punto di fusione: 30…32 °C
Densità: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001778
CAS Number: 1897-52-5
EINECS: 217-589-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=854dc329c5b5076159346a5bee7df47e838f6b8e&vid=854dc329c5b5076159346a5bee7df47e838f6b8e&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %