Stampa…

2,5-Difluorobenzonitrile ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI
Pericolo

D1834-25G D1834-5G
TCIAD1834-25GEA 263 EUR
TCIAD1834-25G TCIAD1834-5G
2,5-Difluorobenzonitrile ≥98.0% (by GC)
2,5-Difluorobenzonitrile
Formula: C₇H₃F₂N
Punto di ebollizione: 92°C
MDL Number: MFCD00001777
CAS Number: 64248-64-2
EINECS: 264-753-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dbf21a84addf2034d8a08bf6aad8a6c32efd90ce&vid=bc33947be72d5f8f6a7009557c7bf059d4ddd208&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR